Wichtige Dokumente
233277
2,6-Difluorpyridin
99%
Synonym(e):
2,6-Difluoropyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
124.5 °C/743 mmHg (lit.)
Dichte
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cccc(F)n1
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChIKey
MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?