Wichtige Dokumente
607428
Essigsäureanhydrid-13C4,d6
99 atom % 13C, 97 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
138-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-73 °C (lit.)
Dichte
1.185 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])[13C](=O)O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3,3+1,4+1
InChIKey
WFDIJRYMOXRFFG-YGFKJJKOSA-N
Verpackung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?