Merck
62160
Supelco
Linolensäure
analytical standard
Synonym(e):
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.43
Beilstein:
1727693
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-11 °C (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
oleic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
InChIKey
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Anwendung
Linolensäure diente zur Partialsynthese von Lipoalkaloiden aus Aconitin, die als antiinflammatorische Wirkstoffe dienen können.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Biochem./physiol. Wirkung
Eine ω-3-Fettsäure, die als Vorstufe der Eicosapentaensäure (EPA), nicht aber der Docosahexaensäure dient. Die Umwandlung ist bei Frauen höher als bei Männern und umgekehrt ist der β-Oxidation Stoffwechsel stärker bei Männern als bei Frauen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Semisynthesis and pharmacological investigation of lipo-alkaloids prepared from aconitine
Borcsa B, et al.
Fitoterapia, 82(3), 365-368 (2011)
An Pan et al.
The American journal of clinical nutrition, 96(6), 1262-1273 (2012-10-19)
Prior studies of α-linolenic acid (ALA), a plant-derived omega-3 (n-3) fatty acid, and cardiovascular disease (CVD) risk have generated inconsistent results. We conducted a meta-analysis to summarize the evidence regarding the relation of ALA and CVD risk. We searched multiple
Botond Borcsa et al.
Fitoterapia, 82(3), 365-368 (2010-11-16)
Processed aconite drugs are widely used in Eastern medicine as painkillers and antirheumatic agents. It is known that the traditional processing of aconite drugs increases the amount of lipo-alkaloids. In order to obtain information about the pharmacological potential of these
Gwendolyn Barceló-Coblijn et al.
Progress in lipid research, 48(6), 355-374 (2009-07-22)
There is little doubt regarding the essential nature of alpha-linolenic acid (ALA), yet the capacity of dietary ALA to maintain adequate tissue levels of long chain n-3 fatty acids remains quite controversial. This simple point remains highly debated despite evidence
Aliza H Stark et al.
Nutrition reviews, 66(6), 326-332 (2008-06-05)
Consumption of omega 3 fatty acids is known to have health benefits. For many years, the importance of the only member of the omega 3 family considered to be essential, alpha-linolenic acid (ALA), has been overlooked. Current research indicates that