Merck
W311936
Sigma-Aldrich
Ylang-ylang-Öl
extra, blend, FG
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
3119
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Cananga odorata
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
Optische Aktivität
[α]/D -12.0 to -17.5°
Zusammensetzung
contains IFRA restricted ylang-ylang oil
Brechungsindex
n20/D 1.503
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
geraniol, eugenol, farnesol, Cananga odorata and ylang-ylang oil, linalyl acetate, isoeugenol, benzyl alcohol, linalool, β-caryophyllene (ox.), benzyl salicylate, benzyl benzoate
Organoleptisch
floral
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)