Wichtige Dokumente
W262255
Bulgarian lavender oil
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Lavandula angustifolia
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Zusammensetzung
Contains EU 1223/2009 restricted Limonene and Linalool and IFRA and EU1223/2009 restricted Geraniol and Coumarin
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
limonene (sum of D, L and DL), coumarin, linalool, geraniol
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
fresh; lavender; floral
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
172.4 °F
Flammpunkt (°C)
78 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)