Merck
617105
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorbenzol-d4
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
bp
172-173 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-25--22 °C (lit.)
Dichte
1.323 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
ZPQOPVIELGIULI-RHQRLBAQSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)