Merck
609153
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonym(e):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutaminsäure-15N,γ-O-t-butylester, L-Glutaminsäure-15N N-Fmoc,γ-O-t-butylester
About This Item
Lineare Formel:
t-Bu-O2C(CH2)2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Molekulargewicht:
426.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -4.21°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1/i25+1
InChIKey
OTKXCALUHMPIGM-HWAMHAJJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)