Wichtige Dokumente
282650
D-Glucose-6,6-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Deuterierte Glucose, Markierte Glucose, Dextrose-6,6-d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?