Wichtige Dokumente
615293
Boc-ON-(tert.-butyl-d9)
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
87-89 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+/i1D3,2D3,3D3
InChIKey
QQWYQAQQADNEIC-CSDGPJFTSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)