Merck
614807
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorisopropanol-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
1,3-Dichlor-2-propanol-d5
About This Item
Lineare Formel:
(ClD2C)2CDOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
174.3 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-4 °C (lit.)
Dichte
1.417 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChIKey
DEWLEGDTCGBNGU-UXXIZXEISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)