Merck
614173
Sigma-Aldrich
Glycerinformal-d2
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4D2H6O3
Molekulargewicht:
106.12
UNSPSC-Code:
50161901
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
192-193 °C
Dichte
1.226 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)