Wichtige Dokumente
930148
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonym(e):
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC(O1)CO[13C]1=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2/i4+1
InChIKey
JFMGYULNQJPJCY-AZXPZELESA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)