Merck
489476
Sigma-Aldrich
Glycerin-13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol-13C3, 13C-markiertes Glycerin, Glycerin-13C3
About This Item
Lineare Formel:
(HO13CH2)213CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.302 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Informationen über Preise, Verfügbarkeit und Verpackungen erhalten Sie vom Kundendienst für stabile Isotope.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yashoda Kandel et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(9), e0008591-e0008591 (2020-09-18)
The reliance on blood is a limiting factor for mass rearing of mosquitoes for Sterile-Insect-Technique (SIT) and other mosquito-based control strategies. To solve this problem, we have developed SkitoSnack, a formulated diet for Aedes aegypti (L) mosquitoes, as an alternative
Xin Wang et al.
Nature communications, 10(1), 1279-1279 (2019-03-22)
A classic problem in microbiology is that bacteria display two types of growth behavior when cultured on a mixture of two carbon sources: the two sources are sequentially consumed one after another (diauxie) or they are simultaneously consumed (co-utilization). The