Wichtige Dokumente
613894
Dichlorfluormethan-d
98 atom % D
Synonym(e):
Freon® 21-d
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
gas
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl2F/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChIKey
UMNKXPULIDJLSU-MICDWDOJSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)