Wichtige Dokumente
630187
Diiodmethan-13C,d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Methylen-iodid-13C,d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Enthält
copper as stabilizer
bp
68 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6 °C (lit.)
Dichte
3.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H][13C]([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1D2
InChIKey
NZZFYRREKKOMAT-WGVGGRBOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)