Wichtige Dokumente
609900
N-Methylformamid-18O
95 atom % 18O
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
bp
198-199 °C
mp (Schmelzpunkt)
-4 °C
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CNC=[18O]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i4+2
InChIKey
ATHHXGZTWNVVOU-DOMIDYPGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
231.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
111 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)