Merck
47952
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-Abz-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
3-(Fmoc-amino)-benzoesäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.37
Beilstein:
7226236
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1cccc(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-6-5-7-15(12-14)23-22(26)27-13-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChIKey
VFXDSSUGFNVDJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)