Wichtige Dokumente
608130
L-Serin-13C3,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
L-Serin-UL-13C,15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[15NH2][13C@@H]([13CH2]O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
MTCFGRXMJLQNBG-UVYXLFMMSA-N
Verpackung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?