Merck
607517
Sigma-Aldrich
Acetylchlorid-1-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CD313COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.51
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
52 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-112 °C (lit.)
Dichte
1.160 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[13C](C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3,2+1
InChIKey
WETWJCDKMRHUPV-HZPPXAECSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)