Wichtige Dokumente
299073
Essigsäure-2-13C,2,2,2-d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
11.4 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Selbstzündungstemp.
800 °F
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.37 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-KQORAOOSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)