Merck
605581
Sigma-Aldrich
Stearinsäure-13C18
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Octadecansäure-13C18, Stearinsäure-ul-13C
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(13CH2)1613CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
361 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+18
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
InChIKey
QIQXTHQIDYTFRH-HXPQJNGISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)