Merck
605387
Sigma-Aldrich
D-Mannose-6-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H12O6
Molekulargewicht:
181.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
133 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O[13CH2][C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i1+1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-JKTQHQGQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)