Wichtige Dokumente
592994
D-Mannose-13C6
98 atom % 13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
133 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-APHFOIPNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?