Wichtige Dokumente
W6675
D-Glucose-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Dextrose-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Optische Aktivität
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-USBRANDWSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)