Wichtige Dokumente
604356
tert-Butyl-1,2-13C2-methyl-ether
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CH313C(CH3)2OCH3
Molekulargewicht:
90.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
55-56 °C (lit.)
Dichte
0.757 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CO[13C](C)(C)[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,5+1
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-AEGZSVGQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)