Merck
604194
Sigma-Aldrich
Bromessigsäure-1-13C-methylester
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
BrCH213CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CO[13C](=O)CBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i3+1
InChIKey
YDCHPLOFQATIDS-LBPDFUHNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)