Wichtige Dokumente
489905
Fmoc-Ala-OH-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-alanin-15N, L-Alanin-15N, N-Fmoc
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Optische Aktivität
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
147-153 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i19+1
InChIKey
QWXZOFZKSQXPDC-DKOIJTIKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?