Wichtige Dokumente
601977
Krypton-84Kr
80 atom %
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
80 atom %
Assay
≥99.5% (Total Krypton)
Form
gas
Verunreinigungen
<0.5% Total others
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[84Kr]
InChI
1S/Kr/i1+0
InChIKey
DNNSSWSSYDEUBZ-IGMARMGPSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)