Wichtige Dokumente
517887
trans-4-Phenyl-3-buten-2-on-d10
97 atom % D
Synonym(e):
Benzalaceton-d10, Benzylidenaceton-d10
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
bp
260-262 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-42 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(\[2H])=C(/[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChIKey
BWHOZHOGCMHOBV-ZLPBFNINSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)