Wichtige Dokumente
594423
2,2-Difluor-5-formylbenzodioxol
97%
Synonym(e):
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5000 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
Dichte
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-2-1-5(4-11)3-7(6)13-8/h1-4H
InChIKey
GGERGLKEDUUSAP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?