Merck
591068
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodimethylamin-d6
98 atom % D
Synonym(e):
Deuteriertes N-Nitrosodimethylamin, Dimethylnitrosamin-D6, NDMA-d6
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2NNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
bp
153 °C/774 mmHg (lit.)
Dichte
1.086 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hao Dong et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 82-88 (2015-11-01)
A sensitive gas chromatography-mass spectrometry method was established for the simultaneous determination of thirteen N-nitrosamines (NAs) in skin care cosmetics. The cosmetics samples were firstly dispersed by water and subsequently extracted and purified using salting out-acetonitrile homogeneous extraction method. Finally