Wichtige Dokumente
Y0002259
N-Nitrosodimethylamin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Nitrosodimethylamin (NDMA) -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
EDQM
Konzentration
in methanol
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(N=O)(C)C
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
InChIKey
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of NDMA in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)