Merck
68088
Supelco
N-Nitrosomethylethylamin
analytical standard
Synonym(e):
N-Nitroso-N-methylethylamine, NMEA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)