Merck
485241
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoesäure-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H413CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Oc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
InChIKey
FJKROLUGYXJWQN-CDYZYAPPSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)