Merck
576697
Sigma-Aldrich
Triethyl-1,3,5-triazin-2,4,6-tricarboxylat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
170-174 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1nc(nc(n1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H15N3O6/c1-4-19-10(16)7-13-8(11(17)20-5-2)15-9(14-7)12(18)21-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
LKNPNZKIOSOWES-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)