Wichtige Dokumente
153664
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazin
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H15N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
232-235 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenoxy
SMILES String
O(c1ccccc1)c2nc(Oc3ccccc3)nc(Oc4ccccc4)n2
InChI
1S/C21H15N3O3/c1-4-10-16(11-5-1)25-19-22-20(26-17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)27-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
IYDYVVVAQKFGBS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine was used to study the steric structure effects in the triazine system for formation of polymeric structures.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Carbon and nitrogen coordinated silver (I) polymers of 2, 4, 6-triphenoxy-1, 3, 5-triazine.
Munakata M, et al.
Polyhedron, 20(18), 2321-2327 (2001)