Wichtige Dokumente
574694
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzoesäure
97%
Synonym(e):
3-Carboxyphenylborsäurepinacolester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
206-210 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-6-9(8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChIKey
OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)