Merck
562165
Sigma-Aldrich
2-Naphthylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7BrMg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Mg]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7.BrH.Mg/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-3,5-8H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
XNUCNPPAQXKAOY-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)