Wichtige Dokumente
238139
1-Iod-naphthalin
97%
Synonym(e):
1-Naphthyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.701 (lit.)
bp
163-165 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Ic1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7I/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChIKey
NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?