Merck
560340
Sigma-Aldrich
PSS-Methacryl, substituiert Käfigmischung, n = 8, 10, 12
Synonym(e):
1,3,5,7,9,11,13,15-Octa-(Propylmethacryl)-pentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxan, Methacryl-POSS® Cage-Gemisch, n=8,10,12, POSS® n-Cage-Methacryl ersetzt, n=8,10,12 Gemisch
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Brechungsindex
n20/D 1.4820 (lit.)
Qualitätsniveau
Löslichkeit
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
n refers to the number of apex Si atoms in the POSS cage.
Rechtliche Hinweise
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)