Merck
526851
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11,13,15-Octaphenyl-pentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxan
Synonym(e):
Octaphenyl-POSS®, Octaphenylsilsesquioxan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H40O12Si8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1033.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Qualitätsniveau
SMILES String
O1[Si]2(O[Si]3(O[Si]4(O[Si]1(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O5)c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccccc8)c9ccccc9)c%10ccccc%10)c%11ccccc%11)c%12ccccc%12)c%13ccccc%13
InChI
1S/C48H40O12Si8/c1-9-25-41(26-10-1)61-49-62(42-27-11-2-12-28-42)52-65(45-33-17-5-18-34-45)54-63(50-61,43-29-13-3-14-30-43)56-67(47-37-21-7-22-38-47)57-64(51-61,44-31-15-4-16-32-44)55-66(53-62,46-35-19-6-20-36-46)59-68(58-65,60-67)48-39-23-8-24-40-48/h1-40H
InChIKey
KBXJHRABGYYAFC-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)