54925
(S)-3-Hydroxy-buttersäure
≥97.0%
Synonym(e):
(+)-3-Hydroxy-n-butyric acid, (3S)-3-Hydroxybutanoic acid, (S)-β-Hydroxybutanoic acid, (S)-(+)-β-Hydroxybutyric acid, L-β-Hydroxybutyric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +25±1°, c = 6% in H2O
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChIKey
WHBMMWSBFZVSSR-VKHMYHEASA-N
Anwendung
- S-(2-acetamidoethyl) (S)-3-hydroxybutanethioate by reacting with acetylcysteamine in the presence of coupling reagent.
- 3-hydroxy-N-(4-methoxyphenyl)-(3S)-butanamide by treating with 4-methoxyaniline in the presence of acid-amine coupling reagent.
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..