Merck
549088
Sigma-Aldrich
3-Cyan-4-fluor-benzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CN)SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1ccc(cc1C#N)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
InChIKey
KDVZADPGGPBAAK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)