Merck
534099
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromphenyl)-ethylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5770 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
Dichte
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
SMILES String
NCCc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
InChIKey
ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May darken in storage
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel B Straus et al.
ACS nano, 14(3), 3621-3629 (2020-03-03)
We report a family of two-dimensional hybrid perovskites (2DHPs) based on phenethylammonium lead iodide ((PEA)2PbI4) that show complex structure in their low-temperature excitonic absorption and photoluminescence (PL) spectra as well as hot exciton PL. We replace the 2-position (ortho) H