Merck
525138
Sigma-Aldrich
2-Fluorethylchlorformiat
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClCO2CH2CH2F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.83 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
131-135 °C (lit.)
Dichte
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2
InChIKey
FOHSVPIFZASOED-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Fluoroethyl chloroformate is an alkyl fluorinated building block.
Anwendung
2-Fluoroethyl chloroformate may be used to synthesize 3-fluoroethylurethan derivatives.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58.89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Notes-Synthesis and Investigation of Organic Fluorine Compounds. XXII. The Preparation of Newer 2-Fluoroethylurethan Derivatives.
Olah G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 22(8), 979-980 (1957)