Wichtige Dokumente
250821
4-(Trifluormethyl)phenylisocyanat
99%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-p-tolylisocyanat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
58-59 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-1-3-7(4-2-6)12-5-13/h1-4H
InChIKey
QZTWVDCKDWZCLV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- fluorescent photoinduced electron transfer (PET) chemosensors
- 2-ethyl-6-[(4-trifluoromethylphenylcarbamoyl)hydrazino]-benzo[de]iso-quinoline-1,3-dione, an amidourea-based sensor for anions
- 1,8-naphthalimide based colorimetric and fluorescent sensor for anions
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?