Wichtige Dokumente
522899
Ethylacetat-d8
99.5 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Ethyl-d5-acetat-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.369 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-84 °C (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-AUOAYUKBSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?