Merck
520624
Sigma-Aldrich
Platin(IV)-oxid Hydrat
≥99.9%
Synonym(e):
Adams′ catalyst, Platinum dioxide hydrate, Platinum oxide
About This Item
Lineare Formel:
PtO2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.08 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9%
Zusammensetzung
Pt, 77-81%
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (lit.)
SMILES String
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChIKey
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for hydrogenation and hydrogenolysis of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst; used for selective oxidation of primary alcohols.
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)
Lee, T. B. K.; Wong, G. S. K.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 872-872 (1991)