Wichtige Dokumente
92816
Maleinsäure
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
cis-Butendisäure, Toxilsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Beschreibung
qNMR Standard for D2O and organic solvents (6.2 ppm)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
Dichte
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Der mittels quantitativer NMR ermittelte Inhalt, einschließlich Unsicherheit und Verfallsdatum, werden auf dem Zertifikat angegeben.
Laden Sie Ihr Zertifikat herunter: http://www.sigma-aldrich.com.
Sehen Sie sich unser gesamtes Sortiment von quantitativen NMR-Standards (qNMR-Standards) an
Maleinsäure ist eine Butendisäure mit einer Doppelbindung in cis(Z)-Konfiguration. Sie wird in der industriellen Herstellung von Schmiermitteladditiven, ungesättigten Polyesterharzen, Oberflächenbeschichtungen, Weichmachern, Copolymeren und Landwirtschaftschemikalien eingesetzt.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hergestellt und zertifiziert unter Akkreditierung gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034
- Rückführbar auf NIST PS1 (Benzoesäure)
- Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA, bis zu vier Seiten) gemäß ISO-Guide 31 geliefert, das Daten zur Stabilität, Dichte, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Unsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält.
- Gravimetrisch unter Verwendung von hochwertigen durch qNMR charakterisierten Ausgangsmaterialien hergestellt und mit qualifizierten Präzisionswaagen für kleinstmögliche Unsicherheit qualifiziert
- Strenge Echtzeit-Stabilitätsstudien, um Genauigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten
- In einem festen, puren Format in einer Braunglasflasche erhältlich
Sonstige Hinweise
Geeignete NMR-Lösungsmittel: D2O, MeOD, DMSO-d6
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?