Wichtige Dokumente
1225452
USP
Doxazosin-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Amino-2-chlor-6,7-dimethoxychinazolin, 2-Chlor-6,7-dimethoxy-4-chinazolinamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
doxazosin
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
262-268 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
InChIKey
HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable